Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine SCF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SCF Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as calculated by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is less than 2.0ng/ml, corresponding to a specific activity of 5,000,000IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Canine |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | KGICGKRVTD DVKDVTKLVA NLPKDYKIAL KYVPGMDVLP SHCWISVMVE QLSVSLTDLL DKFSNISEGL SNYSIIDKLV KIVDDLVECT EGYSFENVKK APKSPELRLF TPEEFFRIFN RSIDAFKDLE TVASKSSECV VSSTLSPDKD SRVSVTKPFM LPPVA |
| Mostrar más |