Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein
A DNA sequence encoding the Caenorhabditis elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_499001.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 176277 |
Nombre | ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16097520
|
enQuireBio™
QP7162-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16037530
|
enQuireBio™
QP7162-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16087520
|
enQuireBio™
QP7162-ye-100ug |
100 μg |
1145.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16017530
|
enQuireBio™
QP7162-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16027530
|
enQuireBio™
QP7162-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16007530
|
enQuireBio™
QP7162-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_499001.1 | |
ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
C. elegans | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
176277 | |
Research Use Only | |
R107.2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MDHFIKLLPK LTPHLRKGDC GKMGVIGGSL EYTGAPYFAA SSASRLGADL IHIFCDPDAA QVIKGYSPDL IVHPGMTANS IIPKLSRMDA IVIGPGLGRN PNIWPLMQEL FEFVRNRDVP FVIDGDGLWF VSEHIEKFPR QMSATVLTPN IVEFSRLCKS ALGEEDVLNV RNNSQLQHLA AELSRKMNVT IYLKGEVDLV VTPNGEVSKC STESSLRRCG GQGDVTAGSL GLFLYWAKKN LGDDWTSAHH EAGIASSWLV RTAGRRAFEK HGRSMNTPLL LDEIPKLVRD VETREMKDTV HTDSSKH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant C. elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein