missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein Código de producto.: 16027530

enQuireBio™ Recombinant C. elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein

Código de producto. 16027530
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16027530

Marca: enQuireBio™ QP7162ye500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Caenorhabditis elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_499001.1
ID de gen (Entrez) 176277
Nombre ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen R107.2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada C. elegans
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MDHFIKLLPK LTPHLRKGDC GKMGVIGGSL EYTGAPYFAA SSASRLGADL IHIFCDPDAA QVIKGYSPDL IVHPGMTANS IIPKLSRMDA IVIGPGLGRN PNIWPLMQEL FEFVRNRDVP FVIDGDGLWF VSEHIEKFPR QMSATVLTPN IVEFSRLCKS ALGEEDVLNV RNNSQLQHLA AELSRKMNVT IYLKGEVDLV VTPNGEVSKC STESSLRRCG GQGDVTAGSL GLFLYWAKKN LGDDWTSAHH EAGIASSWLV RTAGRRAFEK HGRSMNTPLL LDEIPKLVRD VETREMKDTV HTDSSKH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant C. elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado