Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein
A DNA sequence encoding the Caenorhabditis elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7162-ye-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16017530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_499001.1
ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein
Research Use Only
R107.2
Recombinant Protein
Yeast
MDHFIKLLPK LTPHLRKGDC GKMGVIGGSL EYTGAPYFAA SSASRLGADL IHIFCDPDAA QVIKGYSPDL IVHPGMTANS IIPKLSRMDA IVIGPGLGRN PNIWPLMQEL FEFVRNRDVP FVIDGDGLWF VSEHIEKFPR QMSATVLTPN IVEFSRLCKS ALGEEDVLNV RNNSQLQHLA AELSRKMNVT IYLKGEVDLV VTPNGEVSKC STESSLRRCG GQGDVTAGSL GLFLYWAKKN LGDDWTSAHH EAGIASSWLV RTAGRRAFEK HGRSMNTPLL LDEIPKLVRD VETREMKDTV HTDSSKH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
176277
200 μg
Not determined.
Full Length
C. elegans
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant C. elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein > 200μg