Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum CLOB-1 Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum CLOB-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP9572-ye-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CLOB-1 Protein | |
Research Use Only | |
HA-17 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SVERTFLPNG NYNIKSIFSG SLYLNPVSKS LTFSNESSAN NQKWNVEYMA ENRCFKISNV AEPNKYLSYD NFGFISLDSL SNRCYWFPIK IAVNTYIMLS LNKVNELDYA WDIYDTNENI LSQPLLLLPN FDIYNSNQMF KLEKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
C. botulinum | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum CLOB-1 Protein > 100μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido