Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Pregnancy-associated glycoprotein 1
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Pregnancy-associated glycoprotein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_776836.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 281964 |
Nombre | Pregnancy-associated glycoprotein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16099950
|
enQuireBio™
QP7639-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16089950
|
enQuireBio™
QP7639-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16029960
|
enQuireBio™
QP7639-EC-500UG |
500 μg |
2210.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16019960
|
enQuireBio™
QP7639-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16039960
|
enQuireBio™
QP7639-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16009960
|
enQuireBio™
QP7639-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_776836.1 | |
Pregnancy-associated glycoprotein 1 | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
281964 | |
Research Use Only | |
PAG1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RGSNLTTHPL RNIKDLVYMG NITIGTPPQE FQVVFDTASS DLWVPSDFCT SPACSTHVRF RHLQSSTFRL TNKTFRITYG SGRMKGVVVH DTVRIGNLVS TDQPFGLSIE EYGFEGRIYD GVLGLNYPNI SFSGAIPIFD KLKNQRAISE PVFAFYLSKD EREGSVVMFG GVDHRYYEGE LNWVPLIQAG DWSVHMDRIS IERKIIACSD GCKALVDTGT SDIVGPRRLV NNIHRLIGAI PRGSEHYVPC SEVNTLPSIV FTINGINYPV PGRAYILKDD RGRCYTTFQE NRVSSSTETW YLGDVFLRLY FSVFDRGNDR IGLARAV | |
Greater than 88.1% as determined by SDS-PAGE. |