Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Pregnancy-associated glycoprotein 1
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Pregnancy-associated glycoprotein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7639-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039960
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_776836.1
Pregnancy-associated glycoprotein 1
Research Use Only
PAG1
Recombinant Protein
E. coli
RGSNLTTHPL RNIKDLVYMG NITIGTPPQE FQVVFDTASS DLWVPSDFCT SPACSTHVRF RHLQSSTFRL TNKTFRITYG SGRMKGVVVH DTVRIGNLVS TDQPFGLSIE EYGFEGRIYD GVLGLNYPNI SFSGAIPIFD KLKNQRAISE PVFAFYLSKD EREGSVVMFG GVDHRYYEGE LNWVPLIQAG DWSVHMDRIS IERKIIACSD GCKALVDTGT SDIVGPRRLV NNIHRLIGAI PRGSEHYVPC SEVNTLPSIV FTINGINYPV PGRAYILKDD RGRCYTTFQE NRVSSSTETW YLGDVFLRLY FSVFDRGNDR IGLARAV
Greater than 88.1% as determined by SDS-PAGE.
281964
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol