Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | NucleoProtein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | N |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16037660
|
enQuireBio™
QP7198-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057660
|
enQuireBio™
QP7198-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047660
|
enQuireBio™
QP7198-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067660
|
enQuireBio™
QP7198-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077660
|
enQuireBio™
QP7198-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087660
|
enQuireBio™
QP7198-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NucleoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
N | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALSKVKLND TFNKDQLLST SKYTIQRSTG DNIDIPNYDV QKHLNKLCGM LLITEDANHK FTGLIGMLYA MSRLGREDTL KILKDAGYQV RANGVDVITH RQDVNGKEMK FEVLTLVSLT SEVQGNIEIE SRKSYKKMLK EMGEVAPEYR HDFPDCGMIV LCVAALVITK LAAGDRSGLT AVIRRANNVL RNEMKRYKGL IPKDIANSFY EVFEKYPHYI DVFVHFGIAQ SSTRGGSRVE GIFAGLFMNA YGAGQVMLRW GVLAKSVKNI MLGHASVQAE MEQVVEVYEY AQKLGGEAGF YHILNNPKAS LLSLTQFPNF SSVVLGNAAG LGIMGEYRGT PRNQDLYDAA KAYAEQLKEN GVINYSVLDL TTEELEAIKN QLNPKDNDVE L | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |