Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7198-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037660
  • 985.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NucleoProtein
Research Use Only
N
Recombinant Protein
E. coli
MALSKVKLND TFNKDQLLST SKYTIQRSTG DNIDIPNYDV QKHLNKLCGM LLITEDANHK FTGLIGMLYA MSRLGREDTL KILKDAGYQV RANGVDVITH RQDVNGKEMK FEVLTLVSLT SEVQGNIEIE SRKSYKKMLK EMGEVAPEYR HDFPDCGMIV LCVAALVITK LAAGDRSGLT AVIRRANNVL RNEMKRYKGL IPKDIANSFY EVFEKYPHYI DVFVHFGIAQ SSTRGGSRVE GIFAGLFMNA YGAGQVMLRW GVLAKSVKNI MLGHASVQAE MEQVVEVYEY AQKLGGEAGF YHILNNPKAS LLSLTQFPNF SSVVLGNAAG LGIMGEYRGT PRNQDLYDAA KAYAEQLKEN GVINYSVLDL TTEELEAIKN QLNPKDNDVE L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol