Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Muellerian-inhibiting factor Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Muellerian-inhibiting factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_776315.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 280718 |
Nombre | Muellerian-inhibiting factor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16057341
|
enQuireBio™
QP8973-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097341
|
enQuireBio™
QP8973-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047341
|
enQuireBio™
QP8973-YE-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077341
|
enQuireBio™
QP8973-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087341
|
enQuireBio™
QP8973-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067341
|
enQuireBio™
QP8973-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spezifikation
NP_776315.1 | |
Muellerian-inhibiting factor Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
280718 | |
Research Use Only | |
AMH | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
REEVFSTSAL PREQATGSGA LIFQQAWDWP LSSLWLPGSP LDPLCLVTLH GSGNGSRAPL RVVGVLSSYE QAFLEAVRRT HWGLSDLTTF AVCPAGNGQP VLPHLQRLQA WLGEPGGRWL VVLHLEEVTW EPTPLLRFQE PPPGGASPPE LALLVVYPGP GLEVTVTGAG LPGTQSLCLT ADSDFLALVV DHPEGAWRRP GLALTLRRRG NGALLSTAQL QALLFGADSR CFTRKTPALL LLLPARSSAP MPAHGRLDLV PFPQPRASPE PEEAPPSADP FLETLTRLVR ALAGPPARAS PPRLALDPGA LAGFPQGQVN LSDPAALERL LDGEEPLLLL LPPTAATTGV PATPQGPKSP LWAAGLARRV AAELMS-QAV AAELRALPGL PPAAPPLLAR LLALCPGNPD SPGGPLRALL LLKALQGLRA EWRGRERSGS ARAQRSAGAA AADGPCALRE LSVDLRAERS VLIPETYQAN NCQGACGWPQ SDRNPRYGNH VVLLLKMQAR GATLARPPCC VPTAYTGKLL ISLSEERISA HHVPNMVATE CGCR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |