Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Muellerian-inhibiting factor Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Muellerian-inhibiting factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8973-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16097341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_776315.1
Muellerian-inhibiting factor Protein
Research Use Only
AMH
Recombinant Protein
Yeast
REEVFSTSAL PREQATGSGA LIFQQAWDWP LSSLWLPGSP LDPLCLVTLH GSGNGSRAPL RVVGVLSSYE QAFLEAVRRT HWGLSDLTTF AVCPAGNGQP VLPHLQRLQA WLGEPGGRWL VVLHLEEVTW EPTPLLRFQE PPPGGASPPE LALLVVYPGP GLEVTVTGAG LPGTQSLCLT ADSDFLALVV DHPEGAWRRP GLALTLRRRG NGALLSTAQL QALLFGADSR CFTRKTPALL LLLPARSSAP MPAHGRLDLV PFPQPRASPE PEEAPPSADP FLETLTRLVR ALAGPPARAS PPRLALDPGA LAGFPQGQVN LSDPAALERL LDGEEPLLLL LPPTAATTGV PATPQGPKSP LWAAGLARRV AAELMS-QAV AAELRALPGL PPAAPPLLAR LLALCPGNPD SPGGPLRALL LLKALQGLRA EWRGRERSGS ARAQRSAGAA AADGPCALRE LSVDLRAERS VLIPETYQAN NCQGACGWPQ SDRNPRYGNH VVLLLKMQAR GATLARPPCC VPTAYTGKLL ISLSEERISA HHVPNMVATE CGCR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
280718
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol