Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine DNase Protein
A cDNA sequence encoding the DNase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 1105.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 282217 |
---|---|
Nombre | DNase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | DNASE1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998058
|
enQuireBio™
QP11693-20mg |
20 mg |
143.00€
20 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15978058
|
enQuireBio™
QP11693-100mg |
100 mg |
287.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15988058
|
enQuireBio™
QP11693-1gram |
1 g |
1105.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
282217 | |
Research Use Only | |
DNASE1 | |
Bovine | |
Untagged |
DNase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
MRGTRLMGLL LALAGLLQLG LSLKIAAFNI RTFGETKMSN ATLASYIVRI VRRYDIVLIQ EVRDSHLVAV GKLLDYLNQD DPNTYHYVVS EPLGRNSYKE RYLFLFRPNK VSVLDTYQYD DGCESCGNDS FSREPAVVKF SSHSTKVKEF AIVALHSAPS DAVAEINSLY DVYLDVQQKW HLNDVMLMGD FNADCSYVTS SQWSSIRLRT SSTFQWLIPD SADTTATSTN CAYDRIVVAG SLLQSSVVPG SAAPFDFQAA YGLSNEMALA ISDHYPVEVT LT |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bovine DNase Protein