Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine DNase Protein
Código de producto. 15988058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
20 miligramos
15988058 1 g 1 g
15998058 20 mg 20 miligramos
15978058 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 15988058
Marca: enQuireBio™ QP116931gram
A cDNA sequence encoding the DNase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 282217
Nombre DNase Protein
Cantidad 1 g
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen DNASE1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie Bovine
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MRGTRLMGLL LALAGLLQLG LSLKIAAFNI RTFGETKMSN ATLASYIVRI VRRYDIVLIQ EVRDSHLVAV GKLLDYLNQD DPNTYHYVVS EPLGRNSYKE RYLFLFRPNK VSVLDTYQYD DGCESCGNDS FSREPAVVKF SSHSTKVKEF AIVALHSAPS DAVAEINSLY DVYLDVQQKW HLNDVMLMGD FNADCSYVTS SQWSSIRLRT SSTFQWLIPD SADTTATSTN CAYDRIVVAG SLLQSSVVPG SAAPFDFQAA YGLSNEMALA ISDHYPVEVT LT