Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage H19B (Bacteriophage H19B) Shiga-like toxin 1 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6941-ye-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Research Use Only
stxB
Recombinant Protein
Yeast
TPDCVTGKVE YTKYNDDDTF TVKVGDKELF TNRWNLQSLL LSAQITGMTV TIKTNACHNG GGFSEVIFR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Bacteriophage
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein > 10μg