Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Recombination and repair Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Recombination and repair protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_049656.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1258704 |
Nombre | Recombination and repair Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048400
|
enQuireBio™
QP7355-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068400
|
enQuireBio™
QP7355-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058400
|
enQuireBio™
QP7355-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078400
|
enQuireBio™
QP7355-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088400
|
enQuireBio™
QP7355-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098400
|
enQuireBio™
QP7355-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_049656.2 | |
Recombination and repair Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacteriophage | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1258704 | |
Research Use Only | |
UVSX | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSDLKSRLIK ASTSKLTAEL TASKFFNEKD VVRTKIPMMN IALSGEITGG MQSGLLILAG PSKSFKSNFG LTMVSSYMRQ YPDAVCLFYD SEFGITPAYL RSMGVDPERV IHTPVQSLEQ LRIDMVNQLD AIERGEKVVV FIDSLGNLAS KKETEDALNE KVVSDMTRAK TMKSLFRIVT PYFSTKNIPC IAINHTYETQ EMFSKTVMGG GTGPMYSADT VFIIGKRQIK DGSDLQGYQF VLNVEKSRTV KEKSKFFIDV KFDGGIDPYS GLLDMALELG FVVKPKNGWY AREFLDEETG EMIREEKSWR AKDTNCTTFW GPLFKHQPFR DAIKRAYQLG AIDSNEIVEA EVDELINSKV EKFKSPESKS KSAADLETDL EQLSDMEEFN E | |
Greater than 86.2% as determined by SDS-PAGE. |