Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Recombination and repair Protein
Código de producto. 16068400
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16068400
Marca: enQuireBio™ QP7355ec1mg
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Recombination and repair protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_049656.2
ID de gen (Entrez) 1258704
Nombre Recombination and repair Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UVSX
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacteriophage
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSDLKSRLIK ASTSKLTAEL TASKFFNEKD VVRTKIPMMN IALSGEITGG MQSGLLILAG PSKSFKSNFG LTMVSSYMRQ YPDAVCLFYD SEFGITPAYL RSMGVDPERV IHTPVQSLEQ LRIDMVNQLD AIERGEKVVV FIDSLGNLAS KKETEDALNE KVVSDMTRAK TMKSLFRIVT PYFSTKNIPC IAINHTYETQ EMFSKTVMGG GTGPMYSADT VFIIGKRQIK DGSDLQGYQF VLNVEKSRTV KEKSKFFIDV KFDGGIDPYS GLLDMALELG FVVKPKNGWY AREFLDEETG EMIREEKSWR AKDTNCTTFW GPLFKHQPFR DAIKRAYQLG AIDSNEIVEA EVDELINSKV EKFKSPESKS KSAADLETDL EQLSDMEEFN E
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 86.2% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt