Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Recombination and repair Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Recombination and repair protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7355-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16098400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_049656.2
Recombination and repair Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Bacteriophage
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1258704
Greater than 86.2% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
UVSX
Recombinant Protein
E. coli
MSDLKSRLIK ASTSKLTAEL TASKFFNEKD VVRTKIPMMN IALSGEITGG MQSGLLILAG PSKSFKSNFG LTMVSSYMRQ YPDAVCLFYD SEFGITPAYL RSMGVDPERV IHTPVQSLEQ LRIDMVNQLD AIERGEKVVV FIDSLGNLAS KKETEDALNE KVVSDMTRAK TMKSLFRIVT PYFSTKNIPC IAINHTYETQ EMFSKTVMGG GTGPMYSADT VFIIGKRQIK DGSDLQGYQF VLNVEKSRTV KEKSKFFIDV KFDGGIDPYS GLLDMALELG FVVKPKNGWY AREFLDEETG EMIREEKSWR AKDTNCTTFW GPLFKHQPFR DAIKRAYQLG AIDSNEIVEA EVDELINSKV EKFKSPESKS KSAADLETDL EQLSDMEEFN E