Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Attachment protein G3P Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage M13 (Bacteriophage M13) Attachment protein G3P, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_510891.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 927334 |
Nombre | Attachment protein G3P Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16068411
|
enQuireBio™
QP9483-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16008421
|
enQuireBio™
QP9483-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16058411
|
enQuireBio™
QP9483-ye-100ug |
100 μg |
1145.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16088411
|
enQuireBio™
QP9483-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16098411
|
enQuireBio™
QP9483-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16078411
|
enQuireBio™
QP9483-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_510891.1 | |
Attachment protein G3P Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacteriophage | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
927334 | |
Research Use Only | |
III | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AETVESCLAK PHTENSFTNV WKDDKTLDRY ANYEGCLWNA TGVVVCTGDE TQCYGTWVPI GLAIPENEGG GSEGGGSEGG GSEGGGTKPP EYGDTPIPGY TYINPLDGTY PPGTEQNPAN PNPSLEESQP LNTFMFQNNR FRNRQGALTV YTGTVTQGTD PVKTYYQYTP VSSKAMYDAY WNGKFRDCAF HSGFNEDPFV CEYQGQSSDL PQPPVNAGGG SGGGSGGGSE GGGSEGGGSE GGGSEGGGSG GGSGSGDFDY EKMANANKGA MTENADENAL QSDAKGKLDS VATDYGAAID GFIGDVSGLA NGNGATGDFA GSNSQMAQVG DGDNSPLMNN FRQYLPSLPQ SVECRPFVFS AGKPYEFSID CDKINLFRGV FAFLLYVATF MYVFSTFANI LRNKES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Attachment protein G3P Protein