Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Attachment protein G3P Protein
Código de producto. 16058411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16058411 100 μg 100 microgramos
16068411 10 μg 10 microgramos
16008421 50 μg 50 microgramos
16088411 200 μg 200 microgramos
16098411 500 μg 500 microgramos
16078411 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16058411 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9483ye100ug
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage M13 (Bacteriophage M13) Attachment protein G3P, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_510891.1
ID de gen (Entrez) 927334
Nombre Attachment protein G3P Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen III
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacteriophage
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia AETVESCLAK PHTENSFTNV WKDDKTLDRY ANYEGCLWNA TGVVVCTGDE TQCYGTWVPI GLAIPENEGG GSEGGGSEGG GSEGGGTKPP EYGDTPIPGY TYINPLDGTY PPGTEQNPAN PNPSLEESQP LNTFMFQNNR FRNRQGALTV YTGTVTQGTD PVKTYYQYTP VSSKAMYDAY WNGKFRDCAF HSGFNEDPFV CEYQGQSSDL PQPPVNAGGG SGGGSGGGSE GGGSEGGGSE GGGSEGGGSG GGSGSGDFDY EKMANANKGA MTENADENAL QSDAKGKLDS VATDYGAAID GFIGDVSGLA NGNGATGDFA GSNSQMAQVG DGDNSPLMNN FRQYLPSLPQ SVECRPFVFS AGKPYEFSID CDKINLFRGV FAFLLYVATF MYVFSTFANI LRNKES
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.