Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacillus Levanase Protein
A DNA sequence encoding the Bacillus sp. (strain L7) Levanase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | Levanase Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048940
|
enQuireBio™
QP7478-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068940
|
enQuireBio™
QP7478-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058940
|
enQuireBio™
QP7478-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078940
|
enQuireBio™
QP7478-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088940
|
enQuireBio™
QP7478-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098940
|
enQuireBio™
QP7478-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Levanase Protein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPWNDLGHVW SGSAVADTTN ASGLFGSSGG KGLIAYYTSY NPDRHNGNQK IGLAYSTDRG RTWKYSEEHP VVIENPGKTG EDPGGWDFRD PKVVRDEANN RWVMVVSGGD HIRLFTSTNL LNWTLTDQF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Bacillus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |