missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Bacillus Levanase Protein

A DNA sequence encoding the Bacillus sp. (strain L7) Levanase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7478-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16098940

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Levanase Protein
Research Use Only
Partial (see sequence information for more details).
Bacillus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
50 μg
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
LPWNDLGHVW SGSAVADTTN ASGLFGSSGG KGLIAYYTSY NPDRHNGNQK IGLAYSTDRG RTWKYSEEHP VVIENPGKTG EDPGGWDFRD PKVVRDEANN RWVMVVSGGD HIRLFTSTNL LNWTLTDQF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales