Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacillus Levanase Protein
A DNA sequence encoding the Bacillus sp. (strain L7) Levanase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7478-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058940
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Levanase Protein
Research Use Only
Partial (see sequence information for more details).
Bacillus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10 μg
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
LPWNDLGHVW SGSAVADTTN ASGLFGSSGG KGLIAYYTSY NPDRHNGNQK IGLAYSTDRG RTWKYSEEHP VVIENPGKTG EDPGGWDFRD PKVVRDEANN RWVMVVSGGD HIRLFTSTNL LNWTLTDQF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.