Learn More
Cole-Parmer™ Matraz receptor Stuart™ para evaporador giratorio Stuart
Se puede utilizar con todos los conjuntos de instrumental de vidrio Stuart™
91.95€ - 169.00€
Especificaciones
Tipo | Matraz receptor |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Rotavapores Stuart |
Forma | Esférica |
Junta cónica | Toma esférica S35 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12477802
|
Cole-Parmer™
10096-67 |
100 mL |
169.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12497802
|
Cole-Parmer™
10096-71 |
50 mL |
91.95€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Para su uso con el evaporador giratorio Stuart™
- Toma esférica 35 S
- Fondo redondo
Especificaciones
Matraz receptor | |
Rotavapores Stuart | |
Esférica | |
Toma esférica S35 |