Learn More
Cole-Parmer™ Matraz receptor Stuart™ para evaporador giratorio Stuart
Descripción
- Para su uso con el evaporador giratorio Stuart™
- Toma esférica 35 S
- Fondo redondo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Matraz receptor |
| Para utilizar con (equipo) | Rotavapores Stuart |
| Forma | Esférica |
| Junta cónica | Toma esférica S35 |
| Volumen (métrico) | 100 mL |