Learn More
Cole-Parmer™ Matraz receptor Stuart™ para evaporador giratorio Stuart
Código de producto. 12497802
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12497802 50 mL paquete de 2
12477802 100 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12497802 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1009671
Se puede utilizar con todos los conjuntos de instrumental de vidrio Stuart™
  • Para su uso con el evaporador giratorio Stuart™
  • Toma esférica 35 S
  • Fondo redondo
Especificaciones
Tipo Matraz receptor
Para utilizar con (equipo) Rotavapores Stuart
Forma Esférica
Junta cónica Toma esférica S35
Volumen (métrico) 50 mL