missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Rat M-CSF Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
86.50€ - 5550.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q8JZQ0 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 78965 |
Peso molecular | 36.2 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17853983
|
Gibco™
400-28-100UG |
100 μg |
1112.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17874633
|
Gibco™
400-28-10UG |
10 μg |
210.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17823943
|
Gibco™
400-28-1MG |
1 mg |
5550.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17874423
|
Gibco™
400-28-250UG |
250 μg |
1940.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17864223
|
Gibco™
400-28-2UG |
2 μg |
86.50€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17804623
|
Gibco™
400-28-500UG |
500 μg |
3325.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17894123
|
Gibco™
400-28-50UG |
50 μg |
668.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Rat M-CSF is a 36.2 kDa homodimeric protein consisting of two 155 amino acid polypeptide subunits. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
M-CSF (Macrophage colony-stimulating factor, CSF-1) is a survival factor essential for the proliferation and development of monocytes, macrophages, and osteoclast progenitor cells. M-CSF also induces VEGF (vascular endothelial growth factor) secretion by macrophages, thereby mediating mobilization of endothelial progenitor cells and neovascularization. M-CSF is present as several bioactive isoforms that differ in potency and stability. The full-length protein is synthesized as a membrane-spanning protein that can be expressed on the cell surface or further cleaved and modified in the secretory vesicle. Further, M-CSF is a disulfide-bonded homodimer which is processed into one of two isoforms, a glycoprotein or a proteoglycan that has been modified by the addition of chondroitin sulfate to each subunit. Binding of M-CSF to its receptor, c-Fms (CSF-1R or CD115) induces dimerization of the receptor followed by internalization and degradation of the complex. Functionally, M-CSF is known to stimulate differentiation of hematopoietic stem cells to monocyte-macrophage cell populations in culture. M-CSF acts through the CSF receptor 1. Although human M-CSF shows activity on mouse cells, mouse CSF shows no activity on human cells.Especificaciones
Q8JZQ0 | |
protein with no preservative | |
36.2 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
M-CSF | |
The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine M-NFS-60 cells is ≤ 5.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^5 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
78965 | |
Rat M-CSF | |
RUO | |
C87615; colony stimulating factor 1; colony stimulating factor 1 (macrophage); colony-stimulating factor-1 splice variant; CSF1; CSF-1; Csfm; H-MCSF; lanimostim; macrophage colony stimulating factor 1; macrophage colony stimulating factor alpha; macrophage colony stimulating factor beta; macrophage colony-stimulating factor; macrophage colony-stimulating factor 1; macrophage colony-stimulating factor beta; macrophage-colony stimulating factor alpha; MCSF; MCSF alpha; MCSFBETA; MGC31930; M-MCSF; op; osteopetrosis; Processed macrophage colony-stimulating factor 1 | |
Csf1 | |
Unconjugated | |
MEVSEHCSHM IGNGHLQILQ QLIDSQMETA CLIEYKFVDQ EQLDDPVCYL KKAFVLVQVI IEETMRFKDN TPNANATERL QELSMKLNSC FIKDYKEQNE ACVQTYKESP LRLLEKIKNF FNETKNFLEK DWNIFSKNCN DSLAKCSSRD VVTKP | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gibco™ Rat M-CSF Recombinant Protein, PeproTech®