Learn More
Spectrum Labs™ Juego de gradillas para el colector de fracciones CF-2
El juego de gradillas para el colector de fracciones CF-2 Spectrum Labs™ es un completo juego de gradillas para un tubo de tamaño específico diseñado para su uso con el versátil colector CF-2.
833.00€ - 868.00€
Especificaciones
Tipo | Gradilla para tubos de colector de fracciones |
---|---|
Para utilizar con | Colector de fracciones CF-2 |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11959578
|
Spectrum Labs™
124855 |
Para viales de centelleo de hasta 42 × 28mm de diámetro | N/A | ||||||
11969578
|
Spectrum Labs™
124856 |
Para tubos de hasta 116 × 17 mm o 18 mm de diámetro | N/A | ||||||
Descripción
- Diseñado para su uso con el versátil colector de fracciones CF-2
- Juego completo de gradillas diseñadas para alojar los tubos de su elección
Especificaciones
Gradilla para tubos de colector de fracciones | |
Colector de fracciones CF-2 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Spectrum Labs™ Juego de gradillas para el colector de fracciones CF-2