Learn More
Spectrum Labs™ Juego de gradillas para el colector de fracciones CF-2
Código de producto. 11969578
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Capacidad para tubos de 116 x 17 mm o 18 mm de diámetro
Capacidad para viales de centelleo de 42 x 28 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11969578 Capacidad para tubos de 116 x 17 mm o 18 mm de diámetro cada uno
11959578 Capacidad para viales de centelleo de 42 x 28 mm de diámetro cada uno
2 options
Código de producto. 11969578
Marca: Spectrum Labs™ 124856
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El juego de gradillas para el colector de fracciones CF-2 Spectrum Labs™ es un completo juego de gradillas para un tubo de tamaño específico diseñado para su uso con el versátil colector CF-2.
  • Diseñado para su uso con el versátil colector de fracciones CF-2
  • Juego completo de gradillas diseñadas para alojar los tubos de su elección
Especificaciones
Tipo Gradilla para tubos de colector de fracciones
Para utilizar con (aplicación) Capacidad para tubos de 116 x 17 mm o 18 mm de diámetro
Para utilizar con Colector de fracciones CF-2