Learn More
Spectrum Labs™ Juego de gradillas para el colector de fracciones CF-2
Código de producto. 11959578
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Capacidad para tubos de 116 x 17 mm o 18 mm de diámetro
Capacidad para viales de centelleo de 42 x 28 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11959578
Marca: Spectrum Labs™ 124855
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El juego de gradillas para el colector de fracciones CF-2 Spectrum Labs™ es un completo juego de gradillas para un tubo de tamaño específico diseñado para su uso con el versátil colector CF-2.
  • Diseñado para su uso con el versátil colector de fracciones CF-2
  • Juego completo de gradillas diseñadas para alojar los tubos de su elección
Especificaciones
Tipo Gradilla para tubos de colector de fracciones
Para utilizar con (aplicación) Capacidad para viales de centelleo de 42 x 28 mm de diámetro
Para utilizar con Colector de fracciones CF-2