Learn More
Invitrogen™ Rab4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB825)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
194.00€ - 552.00€
Especificaciones
Antígeno | Rab4 |
---|---|
Clon | 24GB825 |
Contenido y almacenamiento | -20°C |
Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30275265
|
Invitrogen™
MA557660 |
100 μL |
552.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30275071
|
Invitrogen™
MA557661 |
20 μL |
194.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Rab4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
Protein transport. Probably involved in vesicular traffic.Especificaciones
Rab4 | |
-20°C | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
IgG | |
Human, Mouse, Rat | |
Rab4a | |
AI848268; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; HTLV-1 related endogenous sequence; RAB4; Rab4a; RAB4A, member RAS oncogene family; ras-related protein Rab-4A; Ras-related small GTP binding protein 4 | |
Rab4a | |
Primary | |
Affinity chromatography |
24GB825 | |
Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
P05714, P20338, P56371 | |
19341, 25532, 5867 | |
A synthesized peptide derived from human Rab4 (aa 50-75). | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Rab4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB825)