Learn More
Invitrogen™ Rab4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB825)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA557660
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30275265
  • 564.00€ / 100 microlitros
Descripción
Rab4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
Protein transport. Probably involved in vesicular traffic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ Rab4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB825) > 100 μL; Unconjugated