missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
(R)-2,2'-Bis[bis(4-metoxy-3,5-dimetilfenil)fospino]-4,4',6,6'-tetrametoxibifenilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15405485

(R)-2,2'-Bis[bis(4-metoxy-3,5-dimetilfenil)fospino]-4,4',6,6'-tetrametoxibifenilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15405485
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15405485

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60684.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 1365531-93-6 | C52H60O8P2 | 874.992 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1365531-93-6
Fórmula molecular C52H60O8P2
Peso molecular (g/mol) 874.992
Número MDL MFCD19443626
Clave InChI PKHREKHNGLJKHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphane, ar-2,2',4,4'-tetramethoxy-6,6'-bis bis 3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl phosphino biphenyl, r-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphine, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 87110691
Nombre IUPAC [2-[2-bis(4-metoxi-3,5-dimetilfenil)fosfanil-4,6-dimetoxifenil]-3,5-dimetoxifenil]-bis(4-metoxi-3,5-dimetilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC(=CC(=C1OC)C)P(C2=CC(=C(C(=C2)C)OC)C)C3=CC(=CC(=C3C4=C(C=C(C=C4P(C5=CC(=C(C(=C5)C)OC)C)C6=CC(=C(C(=C6)C)OC)C)OC)OC)OC)OC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (R)-2,2'-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 874.98
Porcentaje de pureza ≥97%

Certificados

Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.

1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteC05Z020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Código de productoH60684.MD,H60684.03

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
(R)-2,2'-Bis[bis(4-metoxy-3,5-dimetilfenil)fospino]-4,4',6,6'-tetrametoxibifenilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado