Learn More
Digluconato de clorhexidina, solución acuosa al 20 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2000 ml
25 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344098 25 mL 25 ml
11334098 100 mL 100 ml
11410391 500 mL 500 ml
11420391 4 x 500 mL 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11344098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041385.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.10€
    34.65€ / 25 ml
    Ahorro 3.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18472-51-0 | C34H54Cl2N10O14 | 897.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El digluconato de clorhexidina, solución acuosa al 20 p/v, se utiliza como agente antiséptico oral y antimicrobiano. Es un ingrediente activo en enjuagues bucales germicidas, champús para mascotas, lubricantes, toallitas quirúrgicas y jabón para manos. Se utiliza en el estudio sobre el rol de los aceites esenciales en la mejora de la antisepticemia cutánea. Desempeña un papel vital como desinfectante y conservante en los productos farmacéuticos. También se utiliza como aditivo en cosméticos como cremas, dentífricos y desodorantes.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18472-51-0
Fórmula molecular C34H54Cl2N10O14
Peso molecular (g/mol) 897.76
Número MDL MFCD00083599
Clave InChI YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Sinónimo peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
Nombre IUPAC Ácido (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]amino]metilideno]amino]hexil]-1-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]guanidina;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico;sulfano
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine digluconate
Nombre de nota Non-sterile
Color Incolora
Densidad 1.06 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo Sol. ac. al 20% p/v
Cantidad 25 mL
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 897.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 20% p/v
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine digluconate