Learn More
(R)-2,2'-Bis[bis(4-metoxy-3,5-dimetilfenil)fospino]-4,4',6,6'-tetrametoxibifenilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415485 250 mg 250 miligramos
15405485 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60684.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1365531-93-6 | C52H60O8P2 | 874.992 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1365531-93-6
Fórmula molecular C52H60O8P2
Peso molecular (g/mol) 874.992
Número MDL MFCD19443626
Clave InChI PKHREKHNGLJKHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphane, ar-2,2',4,4'-tetramethoxy-6,6'-bis bis 3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl phosphino biphenyl, r-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphine, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphine
PubChem CID 87110691
Nombre IUPAC [2-[2-bis(4-metoxi-3,5-dimetilfenil)fosfanil-4,6-dimetoxifenil]-3,5-dimetoxifenil]-bis(4-metoxi-3,5-dimetilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC(=CC(=C1OC)C)P(C2=CC(=C(C(=C2)C)OC)C)C3=CC(=CC(=C3C4=C(C=C(C=C4P(C5=CC(=C(C(=C5)C)OC)C)C6=CC(=C(C(=C6)C)OC)C)OC)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2,2'-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 874.98
Porcentaje de pureza ≥97%