Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas |
---|---|
Tipo de pantalla | Touchscreen |
Legibilidad | 10 mg |
Incluye | Standard Balance Without Country-specific Additions |
Nivelado | Real-time Level Support |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18072144
![]() |
Sartorius
QTX1202IRO-1S |
1200 g |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18092224
![]() |
Sartorius
QTX6202IRO-1S |
6200 g |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18042204
![]() |
Sartorius
QTX2202IRO-1S |
2200 g |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18002214
![]() |
Sartorius
QTX3202IRO-1S |
3200 g |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18002194
![]() |
Sartorius
QTX4202IRO-1S |
4200 g |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Motorized automatic leveling
Especificaciones
Conector D-sub, 9 patillas | |
10 mg | |
Real-time Level Support | |
≤ 0.9 s | |
100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
Touchscreen | |
Standard Balance Without Country-specific Additions | |
Quintix Pro Balance | |
Balance | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance