Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18002194 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 18002194
Marca: Sartorius QTX4202IRO1S
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
  • Enhance the user experience with new premium features.
  • Offering a wide range of use in different environments and applications.
  • Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
  • Motorized automatic leveling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 patillas
Capacidad 4200 g
Tipo de pantalla Touchscreen
Legibilidad 10 mg
Incluye Standard Balance Without Country-specific Additions
Nivelado Real-time Level Support
Modelo Quintix Pro Balance
Tiempo de estabilización ≤ 0.9 s
Tipo Balance
Requisitos eléctricos 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A
Legal for Trade No
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt