Learn More
Sartorius Quintix™ Balanza de laboratorio con soporte de nivel en tiempo real Pro
Tienda Sartorius Productos
Descripción
- Mejore la experiencia del usuario con nuevas funciones premium.
- Ofreciendo una amplia gama de uso en diferentes entornos y aplicaciones.
- Eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental desde la planta de fabricación hasta el banco de producción.
- Nivelación automática motorizada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas |
| Capacidad | 1200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Saldo estándar sin adiciones específicas de cada país |
| Nivelado | Soporte de nivel en tiempo real |
| Modelo | Quintix Saldo profesional |
| Tiempo de estabilización | ≤0,9 segundos |
| Tipo | Balanza |
| Requisitos eléctricos | 100 a 240 VCA (±10%) 50 a 60 Hz 0,2 A |
| Mostrar más |