Learn More
Embudo Quickfit™ de vidrio en forma de pera con llave de vidrio y vástago con cono
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar (particionar) los componentes de una mezcla en dos fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
83.96€ - 135.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
Cantidad | 1 packs |
Tipo de producto | Embudo de separación |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12000083
|
Quickfit
D2/11 |
50 ml | 14/23 |
97.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12020083
|
Quickfit
D2/32 |
250 ml | 19/26 |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12428856
|
Quickfit
D2/43 |
500 ml | 24/29 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12090073
|
Quickfit
D2/01 |
25 ml | 14/23 |
97.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12408856
|
Quickfit
D2/42 |
500 ml | 19/26 |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12468846
|
Quickfit
D2/22 |
100 ml | 19/26 |
97.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12448846
|
Quickfit
D2/21 |
100 ml | 14/23 |
97.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12438846
|
Quickfit
D2/12 |
50 ml | 19/26 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar (particionar) los componentes de una mezcla en dos fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
- Cumple con ISO 4800 tipo 2
- Vástago de embudo con cono para facilitar la conexión con matraces Quickfit™, etc.
- La llave de paso incluye una llave de vidrio intercambiable
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
ISO 4800 | |
1 packs | |
Embudo de separación |