Learn More
Embudo Quickfit™ de vidrio en forma de pera con llave de vidrio y vástago con cono
Código de producto. 12000083
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del cono unitSize
12000083 50 ml 14/23 cada uno
12020083 250 ml 19/26 1 PCS
12428856 500 ml 24/29 cada uno
12090073 25 ml 14/23 cada uno
12438846 50 ml 19/26 cada uno
12408856 500 ml 19/26 cada uno
12468846 100 ml 19/26 cada uno
12448846 100 ml 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12000083 Proveedor Quickfit N.º de proveedor D2/11
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar (particionar) los componentes de una mezcla en dos fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
  • Cumple con ISO 4800 tipo 2
  • Vástago de embudo con cono para facilitar la conexión con matraces Quickfit™, etc.
  • La llave de paso incluye una llave de vidrio intercambiable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Tamaño del cono 14/23
Número de junta 14/23
Cantidad 1 packs
Llaves de paso 1,5 mm; vidrio
Tipo de producto Embudo de decantación