Learn More
Embudo Quickfit™ de vidrio en forma de pera con llave de vidrio y vástago con cono
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar (particionar) los componentes de una mezcla en dos fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
Marca: Quickfit D2/32
107.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26884kg
Descripción
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar (particionar) los componentes de una mezcla en dos fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
- Cumple con ISO 4800 tipo 2
- Vástago de embudo con cono para facilitar la conexión con matraces Quickfit™, etc.
- La llave de paso incluye una llave de vidrio intercambiable
Especificaciones
85 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
19/26 | |
1 packs | |
Embudo de separación |
250 ml | |
ISO 4800 | |
24/29 | |
2,5mm; vidrio |