Learn More
Embudo Quickfit™ de vidrio en forma de pera con llave de vidrio y vástago con cono
Descripción
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar (particionar) los componentes de una mezcla en dos fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
- Cumple con ISO 4800 tipo 2
- Vástago de embudo con cono para facilitar la conexión con matraces Quickfit™, etc.
- La llave de paso incluye una llave de vidrio intercambiable
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Número de junta | 19/26 |
| Cantidad | 1 packs |
| Llaves de paso | 1,5 mm; vidrio |
| Tipo de producto | Embudo de separación |