Learn More
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Fabricado con vidrio de borosilicato. El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
62.10€ - 445.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4797 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Incluye | Toma de tierra |
Forma | Cónicos |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12599205
|
Quickfit
FE150/4 |
74 mm | 150 ml | 116 mm | 29/32 |
98.70€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12692052
|
Quickfit
FE50/2 |
51mm | 50 ml | 85mm | 19/26 |
89.75€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10600701
|
Quickfit
FE25/1 |
42 mm | 25 ml | 70 mm | 14/23 |
103.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10253540
|
Quickfit
FE150/2 |
74 mm | 150 ml | 118 mm | 19/26 |
115.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10345340
|
Quickfit
FE50/3 |
51mm | 50 ml | 90mm | 24/29 |
89.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10840861
|
Quickfit
FE250/3 |
85 mm | 250 ml | 130mm | 24/29 |
99.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10243880
|
Quickfit
FE100/2 |
64mm | 100 ml | 100mm | 19/26 |
98.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12081682
|
Quickfit
FE250/4 |
85 mm | 250 ml | 130 mm | 29/32 |
222.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10641861
|
Quickfit
FE25/2 |
42 mm | 25 ml | 70mm | 19/26 |
104.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10508980
|
Quickfit
FE100/3 |
64mm | 100 ml | 100mm | 24/29 |
97.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10243400
|
Quickfit
FE1L/3 |
130 mm | 1000 ml | 220mm | 24/29 |
62.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10743961
|
Quickfit
FE150/3 |
74 mm | 150 ml | 118 mm | 24/29 |
102.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10315060
|
Quickfit
FE100/1 |
64mm | 100 ml | 100mm | 14/23 |
112.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10263880
|
Quickfit
FE500/4 |
101 mm | 500 ml | 175 mm | 29/32 |
112.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10651861
|
Quickfit
FE500/3 |
101mm | 500 ml | 175 mm | 24/29 |
112.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10851021
|
Quickfit
FE250/5 |
85 mm | 250 ml | 130 mm | 34/35 |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10496840
|
Quickfit
FE50/1 |
51 mm | 50 ml | 85 mm | 14/23 |
88.60€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12569205
|
Quickfit
FE100/4 |
64 mm | 100 ml | 100 mm | 29/32 |
186.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12478916
|
Quickfit
FE250/2 |
85 mm | 250 ml | 130mm | 19/26 |
103.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15577820
|
Quickfit
FE1L/4 |
130 mm | 1000 ml | 220 mm | 29/32 |
270.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15597820
|
Quickfit
FE2L/4 |
160 mm | 2000 ml | 270 mm | 29/32 |
297.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15527830
|
Quickfit
FE500/2 |
101 mm | 500 ml | 175 mm | 19/26 |
445.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15507830
|
Quickfit
FE2L/5 |
160 mm | 2000 mL | 270 mm | 34/35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15517830
|
Quickfit
FE5/1 |
25 mm | 5 ml | 54 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15587820
|
Quickfit
FE1L/5 |
130 mm | 1000 ml | 220 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15537830
|
Quickfit
FE500/5 |
101 mm | 500 ml | 175 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
- Cumple con ISO 4797
- Matraces cónicos con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
Especificaciones
ISO 4797 | |
Vidrio de borosilicato | |
Toma de tierra | |
Cónicos |