Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces Erlenmyer
- Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Código de producto. 10840861
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
25 ml
25 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 ml
150 ml
150 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
Altura (métrico):
54 mm
70mm
70 mm
85mm
85 mm
90mm
100mm
100 mm
116 mm
118 mm
118 mm
130mm
130 mm
175 mm
175 mm
220mm
220 mm
270 mm
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
42 mm
51 mm
51mm
64 mm
64mm
74 mm
85 mm
101 mm
101mm
101 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
Junta de toma:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
26 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Junta de toma | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10840861 | 250 ml | 130mm | 85 mm | 24/29 | 5 PCS |
| 12599205 | 150 ml | 116 mm | 74 mm | 29/32 | paquete de 5 |
| 12692052 | 50 ml | 85mm | 51mm | 19/26 | paquete de 5 |
| 10600701 | 25 ml | 70 mm | 42 mm | 14/23 | paquete de 5 |
| 10253540 | 150 ml | 118 mm | 74 mm | 19/26 | paquete de 5 |
| 10345340 | 50 ml | 90mm | 51mm | 24/29 | 5 PCS |
| 10243880 | 100 ml | 100mm | 64mm | 19/26 | 5 PCS |
| 12081682 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 29/32 | paquete de 5 |
| 10641861 | 25 ml | 70mm | 42 mm | 19/26 | paquete de 5 |
| 10508980 | 100 ml | 100mm | 64mm | 24/29 | 5 PCS |
| 10243400 | 1000 ml | 220mm | 130 mm | 24/29 | paquete de 2 |
| 10743961 | 150 ml | 118 mm | 74 mm | 24/29 | 5 PCS |
| 10315060 | 100 ml | 100mm | 64mm | 14/23 | paquete de 5 |
| 10263880 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 29/32 | paquete de 5 |
| 10651861 | 500 ml | 175 mm | 101mm | 24/29 | paquete de 5 |
| 10851021 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 34/35 | paquete de 5 |
| 10496840 | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 14/23 | paquete de 5 |
| 12569205 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 29/32 | paquete de 5 |
| 12478916 | 250 ml | 130mm | 85 mm | 19/26 | paquete de 5 |
| 15577820 | 1000 ml | 220 mm | 130 mm | 29/32 | paquete de 10 |
| 15587820 | 1000 ml | 220 mm | 130 mm | - | paquete de 10 |
| 15597820 | 2000 ml | 270 mm | 160 mm | 29/32 | paquete de 5 |
| 15507830 | 2000 ml | 270 mm | 160 mm | 34/35 | paquete de 5 |
| 15517830 | 5 ml | 54 mm | 25 mm | - | paquete de 20 |
| 15527830 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 19/26 | paquete de 20 |
| 15537830 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | - | paquete de 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10840861
Proveedor
Quickfit
N.º de proveedor
FE250/3
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Usar código promocional 28036
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
97.16 EUR hasta el 2026-08-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28036" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28036" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
- Cumple con ISO 4797
- Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
- Diseñado para la estimación de arsénico y antimonio
- El método utiliza la formación de un complejo entre arsano y dietilditiocarbamato de plata con mediciones posteriores a 538 nm 5380.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 130mm |
| Incluye | Toma de tierra |
| Forma | Cónico |
| Junta de toma | 24/29 |
| Diámetro exterior (métrico) | 85 mm |