Learn More
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Código de producto. 12599205
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
25 ml
25 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 ml
150 ml
150 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
Altura (métrico):
54 mm
70mm
70 mm
85mm
85 mm
90mm
100mm
100 mm
116 mm
118 mm
118 mm
130mm
130 mm
175 mm
175 mm
220mm
220 mm
270 mm
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
42 mm
51 mm
51mm
64 mm
64mm
74 mm
85 mm
101 mm
101mm
101 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
Junta de toma:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) Junta de toma unitSize
12599205 150 ml 116 mm 74 mm 29/32 paquete de 5
12692052 50 ml 85mm 51mm 19/26 paquete de 5
10600701 25 ml 70 mm 42 mm 14/23 paquete de 5
10253540 150 ml 118 mm 74 mm 19/26 paquete de 5
10345340 50 ml 90mm 51mm 24/29 5 PCS
10840861 250 ml 130mm 85 mm 24/29 5 PCS
10243880 100 ml 100mm 64mm 19/26 5 PCS
12081682 250 ml 130 mm 85 mm 29/32 paquete de 5
10641861 25 ml 70mm 42 mm 19/26 paquete de 5
10508980 100 ml 100mm 64mm 24/29 5 PCS
10243400 1000 ml 220mm 130 mm 24/29 paquete de 2
10743961 150 ml 118 mm 74 mm 24/29 5 PCS
10315060 100 ml 100mm 64mm 14/23 paquete de 5
10263880 500 ml 175 mm 101 mm 29/32 paquete de 5
10651861 500 ml 175 mm 101mm 24/29 paquete de 5
10851021 250 ml 130 mm 85 mm 34/35 paquete de 5
10496840 50 ml 85 mm 51 mm 14/23 paquete de 5
12569205 100 ml 100 mm 64 mm 29/32 paquete de 5
12478916 250 ml 130mm 85 mm 19/26 paquete de 5
15577820 1000 ml 220 mm 130 mm 29/32 paquete de 10
15587820 1000 ml 220 mm 130 mm - paquete de 10
15597820 2000 ml 270 mm 160 mm 29/32 paquete de 5
15507830 2000 ml 270 mm 160 mm 34/35 paquete de 5
15517830 5 ml 54 mm 25 mm - paquete de 20
15527830 500 ml 175 mm 101 mm 19/26 paquete de 20
15537830 500 ml 175 mm 101 mm - paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 12599205 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FE150/4
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
  • Cumple con ISO 4797
  • Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
  • Diseñado para la estimación de arsénico y antimonio
  • El método utiliza la formación de un complejo entre arsano y dietilditiocarbamato de plata con mediciones posteriores a 538 nm 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4797
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 116 mm
Incluye Toma de tierra
Forma Cónicos
Junta de toma 29/32
Diámetro exterior (métrico) 74 mm