Learn More
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
Marca:  Quickfit FE25/2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10641861
  • 107.00€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
  • Cumple con ISO 4797
  • Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
  • Diseñado para la estimación de arsénico y antimonio
  • El método utiliza la formación de un complejo entre arsano y dietilditiocarbamato de plata con mediciones posteriores a 538 nm 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 4797
Vidrio de borosilicato
Toma de tierra
19/26
25 ml
70mm
Cónicos
42 mm
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit > Capacidad: 25 ml; Conector: 19/26