Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer con unión cónica esmerilada
Código de producto. 17705804
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
5 L
Junta de toma:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
17705804 25 mL 19/26 NS paquete de 10
10149120 1000 mL 45/40 NS paquete de 10
10472921 100 ml 14/23 NS paquete de 10
10523671 100 ml 24/29 NS paquete de 10
15360885 2000 ml 29/32 NS paquete de 10
11870482 10 ml 14/23 NS paquete de 10
10352801 2000 ml 45/40 NS paquete de 10
10074250 200 mL 24/29 NS paquete de 10
10334931 250 mL 19/26 NS paquete de 10
10268170 250 mL 24/29 NS paquete de 10
10712522 250 mL 45/40 NS paquete de 10
10303141 25 mL 14/23 NS paquete de 10
10261451 300 mL 45/40 NS paquete de 10
10185780 500 mL 24/29 NS paquete de 10
10204341 5 L 45/40 NS cada uno
10392751 500 mL 45/40 NS paquete de 10
15300895 50 ml 14/23 NS 10 PCS
10064250 50 ml 24/29 NS paquete de 10
18 options
Código de producto. 17705804
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021922
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la mezcla, el vertido y el almacenamiento de forma segura y sencilla de productos químicos en el laboratorio. Los matraces Erlenmeyer con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Descripción Junta cónica esmerilada, etiqueta de inscripción
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Junta de toma 19/26 NS
Diámetro exterior (métrico) 42 mm