Learn More
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit Código de producto.: 12081682
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Código de producto. 12081682
250 ml, 130 mm, 85 mm, 29/32, paquete de 5
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
25 ml
25 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 ml
150 ml
150 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
Altura (métrico):
54 mm
70mm
70 mm
85mm
85 mm
90mm
100mm
100 mm
116 mm
118 mm
118 mm
130mm
130 mm
175 mm
175 mm
220mm
220 mm
270 mm
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
42 mm
51 mm
51mm
64 mm
64mm
74 mm
85 mm
101 mm
101mm
101 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
Junta de toma:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. 12081682
Marca: Quickfit FE250/4
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
  • Cumple con ISO 4797
  • Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
  • Diseñado para la estimación de arsénico y antimonio
  • El método utiliza la formación de un complejo entre arsano y dietilditiocarbamato de plata con mediciones posteriores a 538 nm 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4797
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 130 mm
Incluye Toma de tierra
Forma Cónicos
Junta de toma 29/32
Diámetro exterior (métrico) 85 mm
Título del producto
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit >