Learn More
Matraz Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Pyrex™ con conector de vidrio esmerilado Quickfit
Descripción
Haga crecer cultivos y almacene otros reactivos de laboratorio en matraces de vidrio Erlenmeyer. El Pyrex™ Matraz Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con QuickFit™ El casquillo de vidrio es resistente y viene en una variedad de tamaños.
- Cumple con ISO 4797
- Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
- Matraces Erlenmeyer con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12387 |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | Sí |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Forma | Cónicos |
| Junta cónica estándar | 29/32 |
| Superficie de escritura | Sí |
| Graduated | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 85 mm |