Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ARN Quant-iT™ y reactivo de HS para ARN Quant-iT
Consiga una cuantificación precisa y altamente selectiva de muestras de ARN de alta abundancia con los kits de ensayo y el reactivo de ARN fluorescentes Quant-iT. Estos kits son altamente selectivos para el ARN sobre el ADN de doble cadena, y proporcionan material suficiente para al menos 2000 ensayos en un formato de microplaca de 96 pocillos.
536.00€ - 1016.00€
Especificaciones
Método de detección | Fluorescencia |
---|---|
Línea de productos | Quant-iT |
Código de producto | Marca | Cantidad | ensayo | Intervalo de cuantificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | ensayo | Intervalo de cuantificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10174582
|
Invitrogen™
Q33140 |
1 kit | Cuantificación de ARN | De 5 a 100 ng |
1016.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10582894
|
Invitrogen™
Q10213 |
1000 ensayos | Cuantificación de ARN, amplio intervalo | De 20 a 1000 ng |
654.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15888957
|
Invitrogen™
Q33225 |
1000 ensayos | Cuantificación de ARN, rango extendido | De 200 a 10 000 ng |
536.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Permita una cuantificación de ARN fácil y precisa con el kit de ensayo de ARN Quant-iT, que también está disponible en configuraciones de amplio intervalo (BR) y de intervalo extendido (XR), así como un reactivo de alta sensibilidad (HS) independiente. Estos kits de cuantificación de ARN Quant-iT son altamente selectivos para ARN sobre ADNbc y se pueden usar para generar intervalos de detección lineal de ARN basados en fluorescencia.
Kit de ensayo de ARN Quant-iTEl kit de ensayo de ARN Quant-iT facilita y precisa la cuantificación de ARN. El kit proporciona normas para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y el ARN prediluido. El ensayo es altamente selectivo para ARN sobre ADN bicatenario, y en el intervalo de 5-100 ng de ARN, la señal de fluorescencia es lineal.
Kit de ensayo de ARN de XR Quant-iT (intervalo extendido)
El kit de ensayo de ARN de XR (intervalo extendido) Quant-iT proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de alta abundancia. El ensayo es altamente selectivo en el ARN y no cuantifica el ADN, las proteínas ni los nucleótidos libres. El kit de ensayo está diseñado para ser preciso para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 10 ng/µl a 10 000 ng/µl (según el volumen de la muestra), lo que proporciona un intervalo de detección lineal de 200 a 10 000 ng. El kit proporciona normas para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y el ARN prediluido. Simplemente diluya el reactivo con el tampón proporcionado, añada la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y lea la concentración con un lector de microplacas basado en fluorescentes.
Características del kit de ensayo de ARN de BR Quant-iT (amplio intervalo)
El kit de ensayo de ARN de BR Quant-iT (amplio intervalo) proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de alta abundancia. Mientras que el kit de ARN Quant-iT original tiene una gran sensibilidad, el kit de ARN de amplio intervalo Quant-iT es ideal para muestras de micromatrices donde la concentración de ARN es mayor. Con el kit de ARN de amplio intervalo Quant-iT, no es necesaria la dilución de las muestras de ARN antes de la cuantificación. El kit es específico para ARN y no cuantifica ADN, proteínas ni nucleótidos libres.
Reactivo de ARN de HS Quant-iT
El reactivo de ARN de HS Quant-iT facilita y precisa la cuantificación de ARN, con un intervalo de detección lineal de 5 a 100 ng en volúmenes de muestra de 1 a 20 µl y selectividad para ARN, incluso en presencia de una masa igual de ADN. Utilizando el protocolo proporcionado, este reactivo de ensayo concentrado proporciona material suficiente para realizar al menos 2000 ensayos en un formato de microplaca de 96 pocillos. El ensayo se realiza a temperatura ambiente y la señal es estable durante aproximadamente tres horas.
Características importantes del reactivo de ARN de HS Quant-iT
• Detecta con precisión tan solo 2 ng de ARN en un pocillo de microplacas
• Intervalo dinámico principal de 5 a 100 ng
• Excitación/emisión máxima de fluorescencia aproximada de 644/673 nm
Los kits de ensayo presentan una buena tolerancia a las sustancias contaminantes comunes, como sales, nucleótidos libres, disolventes, detergentes y proteínas.
Especificaciones
Fluorescencia | |
Quant-iT |