Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ARN Quant-iT™ y reactivo de HS para ARN Quant-iT
Código de producto. 10174582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
1000 ensayos
ensayo:
Cuantificación de ARN
Cuantificación de ARN, amplio intervalo
Cuantificación de ARN, rango extendido
Intervalo de cuantificación:
De 20 a 1000 ng
De 200 a 10 000 ng
De 5 a 100 ng
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad ensayo Intervalo de cuantificación unitSize
10174582 1 kit Cuantificación de ARN De 5 a 100 ng 1 set
10582894 1000 ensayos Cuantificación de ARN, amplio intervalo De 20 a 1000 ng cada uno
15888957 1000 ensayos Cuantificación de ARN, rango extendido De 200 a 10 000 ng cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10174582 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Q33140
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una cuantificación precisa y altamente selectiva de muestras de ARN de alta abundancia con los kits de ensayo y el reactivo de ARN fluorescentes Quant-iT. Estos kits son altamente selectivos para el ARN sobre el ADN de doble cadena, y proporcionan material suficiente para al menos 2000 ensayos en un formato de microplaca de 96 pocillos.
Permita una cuantificación de ARN fácil y precisa con el kit de ensayo de ARN Quant-iT, que también está disponible en configuraciones de amplio intervalo (BR) y de intervalo extendido (XR), así como un reactivo de alta sensibilidad (HS) independiente. Estos kits de cuantificación de ARN Quant-iT son altamente selectivos para ARN sobre ADNbc y se pueden usar para generar intervalos de detección lineal de ARN basados en fluorescencia.
Kit de ensayo y reactivo de ARN Quant-iT
El kit de ensayo de ARN Quant-iT facilita y precisa la cuantificación de ARN. El kit proporciona normas para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y el ARN prediluido. El ensayo es altamente selectivo para ARN sobre ADN bicatenario, y en el intervalo de 5-100 ng de ARN, la señal de fluorescencia es lineal.
Kit de ensayo de ARN de BR (intervalo extendido) Quant-iT
El kit de ensayo de ARN de BR (intervalo extendido) Quant-iT proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de alta abundancia. Mientras que el kit de ARN Quant-iT original tiene una gran sensibilidad, el kit de ARN de amplio intervalo Quant-iT es ideal para muestras de micromatrices donde la concentración de ARN es mayor. El ensayo es altamente selectivo para el ARN sobre el ADN de doble cadena y proporciona un intervalo dinámico de 20-1000 ng de ARN.
Kit de ensayo de ARN de XR (intervalo extendido) Quant-iT
El kit de ensayo de ARN de XR (intervalo extendido) Quant-iT proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de alta abundancia. El ensayo es altamente selectivo en el ARN y no cuantifica el ADN, las proteínas ni los nucleótidos libres. El kit de ensayo está diseñado para ser preciso para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 10 ng/µl a 10 000 ng/µl (según el volumen de la muestra), lo que proporciona un intervalo de detección lineal de 200 a 10 000 ng.
Para cada ensayo, simplemente diluya el reactivo con el tampón proporcionado, añada la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y lea la concentración con un lector de microplacas basado en fluorescencia. Buena tolerancia a los contaminantes comunes, tales como sales, nucleótidos libres, disolventes, detergentes y proteínas.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo Cuantificación de ARN
Método de detección Fluorescencia
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
N.º de reacciones 1000 reacciones (200 μl de volumen de ensayo)
Intervalo de cuantificación De 5 a 100 ng
Línea de productos Quant-iT
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente